Learn More
Heathrow Scientific™ GESTELL ROSA 96 CUPS PP
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
Marke: Heathrow Scientific™ HS2345F
59.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Laschen an beiden Enden des Gestells rasten den Deckel ein
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Der durchsichtige Deckel passt nahtlos und ist groß genug, um die meisten Schraubverschluss-Mikrozentrifugenröhrchen aufzunehmen
- Stapelbar, spart wertvollen Platz im Labor
- 0,5 ml-Wells, die durch eingegossene Gitterlinien getrennt sind, erleichtern die Anzeige
- Erhöhte Ringe um die 1,5 bis 2,0 ml-Wells erleichtern die Entnahme der Röhrchen
- Leicht zu greifende Laschen für Probenhandhabung und -lagerung
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
96-Well-Röhrchenwendegestell | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (0,5 ml), Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
96 | |
Keine | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
Lagerung von Röhrchen | |
9,6 in. | |
4,7 in. | |
2 Zoll | |
0,34 kg |
Schnappverschluss | |
8 x 12 | |
Gelb | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja | |
Probenhandhabung und -lagerung | |
5 Pk. | |
24,4 cm | |
12 cm | |
5,1 cm | |
0,75 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ GESTELL ROSA 96 CUPS PP > Farbe: Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur