Learn More
Heathrow Scientific™ GESTELL ROSA 96 CUPS PP
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
59.25 € - 95.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
---|---|
Verschluss inklusive | Schnappverschluss |
Beschreibung | 96-Well-Röhrchenwendegestell |
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11748174
|
Heathrow Scientific™
HS2345E |
Naturfarben |
95.90 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17712468
|
Heathrow Scientific™
HS2345F |
Gelb |
59.25 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Seiten der Gestelle lassen den Deckel sicher einrasten
- 0.5 ml-Wells sind durch eingeprägte Gitterlinien getrennt und so besser sichtbar
- Die erhabenen Ringe um 1.5 bis 2.0 ml-Wells erleichtern das Herausnehmen der Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
96-Well-Röhrchenwendegestell | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja | |
Probenhandhabung und -lagerung | |
5 Pk. | |
24,4 cm | |
12 cm | |
5,1 cm | |
0,34 kg |
Schnappverschluss | |
8 x 12 | |
Mikroröhrchen (0,5 ml), Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
96 | |
Keine | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
Lagerung von Röhrchen | |
9,6 in. | |
4,7 in. | |
0,75 lb. |