Learn More
Thermo Scientific™ Glasbeschichtete WebSeal™ Plate+ Kunststoff-Mikrotiterplatten, 2. Generation
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
478.38 € - 5401.88 €
Spezifikation
Zertifiziert | Specification Certified |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Produktlinie | SureSTART WebSeal Level 3 |
Farbe | Clear |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Barcode | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Barcode | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16489375
|
Thermo Scientific™
60180-P340 |
No Barcode | 10 Plates |
478.38 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16499375
|
Thermo Scientific™
60180-P341 |
No Barcode | 100 Plates |
5401.88 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30238423
|
Thermo Scientific™
60180-P340B |
Includes Barcode | 10 Plates |
509.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
- Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
- Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
- Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
Spezifikation
Specification Certified | |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Polypropylen | |
100 μl | |
Glass-coated | |
Abgerundet quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
14,4 mm |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Unsteril | |
145 μl | |
-80°C to 121°C | |
Microtiter |