Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität, Standard-ELISA
Für diagnostische und immunologische Forschungsanwendungen. Greiner Bio-One 96-Well Standard-ELISA-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
79.43 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Wellform | Sterilität | Wellformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Sterilität | Wellformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10227261
|
Greiner Bio-One
650061 |
Quadratisch, runder Boden (U-Well) | Unsteril | Rund |
79.43 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Material: Kristallklares Polystyrol
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
- Insbesondere tre-
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Spezifikation
Standard | |
Hohe Bindungskapazität | |
Polystyrol | |
Microlon 600 |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität, Standard-ELISA