Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität, Standard-ELISA
Für diagnostische und immunologische Forschungsanwendungen. Greiner Bio-One 96-Well Standard-ELISA-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke:  Greiner Bio-One 650061
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10227261
  • 79.43 € / 40 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht-pyrogen
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Material: Kristallklares Polystyrol
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Geeignet für Transmissionsmessungen
  • Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
  • Insbesondere tre-
    Serviceplan
    No
    Zertifizierungen
    DIN ISO 9001
    Serviceleistungen
    No
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Hohe Bindungskapazität
Polystyrol
Unsteril
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Rund
8 x 12
Durchsichtig
96
Microlon 600
40/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität, Standard-ELISA > Steril; U-Boden (rund)