Learn More
Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deepwell Platten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Beschleunigen Sie Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe mithilfe dieser 96-Well Platten aus Polypropylen. Eppendorf™ 96-Well DNA-LoBind-DeepWell-Platten ermöglichen eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung.
194.78 € - 1155.60 €
Spezifikation
Zertifiziert Ja
Format Standard
Nachweisverfahren Quantitative Proteinanalyse
Array 8 x 12
Material Polycarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10369192
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030503104
Weiß 40
427.70 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10103843
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030507100
Weiß 120
1155.60 €
120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10163983
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030507207
Weiß 80
767.46 €
80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10318672
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030503244
Blau 20
202.57 €
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10513503
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030503147
Blau 40
432.00 €
40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10664093
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030503201
Weiß 20
194.78 €
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • LoBind Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
  • Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
  • Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-rein: frei von humaner DNA, DNAse, RNAse und PCR-Hemmern.
  • Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwellplatten-Format für einfaches Skalieren
  • Einzigartige OptiTrack™ Matrix: 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • RecoverMax™ Well-Design: optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen/Totvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
  • Erhabene Well-Ränder und eine glatte Oberfläche gewährleisten eine zuverlässige Versiegelung in den Platten
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Quantitative Proteinanalyse
Polycarbonat
DNA-LoBind
Ja
121 °C
Standard
8 x 12
96
Konischer Boden (V-Well)
Für PCR-Techniken
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deepwell Platten