Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Wasserstoffperoxid/Peroxidase-Assay-Kit
Empfindlicher Assay in einem Schritt zum Nachweis von Wasserstoffperoxid (H2O2) oder Peroxidase-Aktivität
Marke: Invitrogen™ A22188
571.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Assay verwendet AmplexRed Reagenz (10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin) zum In-vitro-Nachweis von Wasserstoffperoxid (H2O2) oder Peroxidase-Aktivität
. Das AmplexRed Reagenz wird in Kombination mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) zum Nachweis von H2O2 verwendet, das von biologischen Proben, einschließlich Zellen, freigesetzt oder in enzymgekoppelten Reaktionen erzeugt wird. Außerdem kann das AmplexRed Reagenz als höchstempfindlicher Assay für die Peroxidase-Aktivität verwendet werden, wenn überschüssiges H2O2 vorhanden ist. In Anwesenheit von Peroxidase reagiert das AmplexRed Reagenz mit H2O2 in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 und produziert das rot-fluoreszierende Oxidationsprodukt Resorufin. Resorufin hat ein Erregungs- und ein Emissionsmaximum von ca. 571 nm bzw. 585 nm. Wegen des hohen Extinktionskoeffizienten (58.000 ± 5.000 cm–1M–1) können Sie den Assay fluorometrisch oder spektralphotometrisch durchführen. Mit dieser Reaktion kann die geringe Menge von 10 Pikomol H2O2 in einem Volumen von 100 μl bzw. 1 x 10–5 U/ml HRP nachgewiesen werden.
- Kann die Aktivität der geringen Menge von 10 Pikomol Wasserstoffperoxid bzw. 10 μU/ml Meerrettich-Peroxidase in einem Assay-Volumen von 100 μl nachweisen
- Stellt genügend Reagenzien für ca. 500 Assays mit Reaktionsvolumina von 100 μl pro Assay bereit
Zellanalyse, Zellkultur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Nitrooxidativ-Stress, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, reaktive Sauerstoffspezies, Stammzellanalyse, Stammzellmarkierung und -nachweis, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Wasserstoffperoxid/Peroxidaseassay | |
Wasserstoffperoxid/Peroxidaseassay-Kit Rot | |
Röhrchen, 96-Well-Platte | |
500 assays |
Fluoreszent | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Fluorometer | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Amplex™ | |
Raumtemperatur |