Learn More
9-Fluorenon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
16.00 € - 363.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS 486-25-9
InChI-Schlüssel YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC-Name fluoren-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10589430
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
119200050
5 g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10734041
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
119201000
100 g Kunststoffflasche
34.07 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10754041
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
119205000
500 g Kunststoffflasche
108.54 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11904851
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
119200025
2.5 kg Kunststoffflasche
363.81 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
486-25-9
9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
CHEBI:17922
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
10241
fluoren-9-on
Specifications
9-Fluorenone
81°C to 85°C
Authentic
C13H8O
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
fluoren-9-on
10241
180.21
Crystalline Powder or Flakes
486-25-9
Gelb
99+%
9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
180.206
CHEBI:17922
≥99.0%