Learn More
9-Fluorenon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904851
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-25-9
InChI-Schlüssel YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
PubChem CID 10241
ChEBI CHEBI:17922
IUPAC-Name fluoren-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone
Schmelzpunkt 81.0°C to 85.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 342.0°C
Flammpunkt 163°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C13H8O
Menge 2.5 kg
Beilstein 07,465
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken