Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 μl bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 401BS-530
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10330571
  • 85.85 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Diese Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
  • Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
150 µl Polyspring-Einsatz
Durchsichtig
Glas
Polyspring Pulled-Point
Konisch
29 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
175 μl
5 mm
5 mm
200 μl
<1 μl
150 µl
100
Einsatz für Autosampler-Fläschchen
8-mm-HPLC-, GC Autosamplerfläschchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 8-mm-Einsätze für Autosampler > 150 μl Polyspring, konisch, Pulled-Point, Glas
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.