Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Einsätze für Autosampler
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 μl bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ MTS-1
Beschreibung
Diese Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 8 mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 125 bis 200 μl Nutzvolumen erhältlich.
- Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
Spezifikation
Selbstzentrierende Stützvorrichtung für konische Glaseinsätze | |
8 mm | |
125 bis 200 µl | |
500 | |
Selbstzentrierende Stützvorrichtung |
Transparent | |
Polyethylen | |
125 bis 200 μl | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
Konischer Glaseinsatz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.