Learn More
Tuttnauer 85L Vertical Autoclave
The 3870ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
17399.17 € - 33375.00 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 18.7 gal. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 85 L |
Tiefe (metrisch) Kammer | 70 cm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 15.2 in. |
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 28 in. |
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17861087
|
Tuttnauer
3870ELV-208-D |
Single Phase, 208 V | N/A | ||||||
17841077
|
Tuttnauer
3870ELV-230-D |
Single Phase, 230 V | N/A | ||||||
17881087
|
Tuttnauer
3870ELV-380-D |
Three Phase |
18910.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17831077
|
Tuttnauer
3870ELVC-380-D |
Dreiphasig, Gekühlt |
20390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17801087
|
Tuttnauer
3870ELVCPVGP-380-D |
Three Phase, Cooling, Vacuum, Steam Generator, Printer |
30105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17811097
|
Tuttnauer
3870ELVCPVGBHP-380-D |
Three Phase, Cooling, Vacuum, Steam Generator, BioHazard Filter (CL3 Waste), Printer |
33375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Features
- Fo software control
- PID (Proportional Integral Differential) pressure control
- Stores the last 200 cycles in built-in memory
- Two independent flexible PT100 temperature sensors to prevent over-boiling of liquids and explosions of bottles
- Up to 6 temperature sensors and 4 pressure sensors can be connected
- 30 Identification Codes and Passwords for access level control
- The controller and software comply with the 21 CFR part 11 standard
Innovative Multi-Color Display
- Multi-color display for easier reading
- Color is used to indicate the stage of the cycle
- Quick access to important information
- 26 Languages
- Built-in view of historical cycle data
Spezifikation
18.7 gal. | |
70 cm | |
28 in. | |
Autoclave, Top-loading | |
105°C to 138°C | |
Unsteril |
85 L | |
15.2 in. | |
38 cm | |
221°F to 280°F | |
Edelstahl 316L |