missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tuttnauer 85L Vertical Autoclave

The 3870ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.

Marke:  Tuttnauer 3870ELVCPVGP-380-D

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17801087

  • 30105.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Features

  • Fo software control
  • PID (Proportional Integral Differential) pressure control
  • Stores the last 200 cycles in built-in memory
  • Two independent flexible PT100 temperature sensors to prevent over-boiling of liquids and explosions of bottles
  • Up to 6 temperature sensors and 4 pressure sensors can be connected
  • 30 Identification Codes and Passwords for access level control
  • The controller and software comply with the 21 CFR part 11 standard

Innovative Multi-Color Display

  • Multi-color display for easier reading
  • Color is used to indicate the stage of the cycle
  • Quick access to important information
  • 26 Languages
  • Built-in view of historical cycle data
Spezifikation

Spezifikation

18.7 gal.
70 cm
28 in.
28 in.
Autoclave, Top-loading
105°C to 138°C
Edelstahl 316L
85 L
15.2 in.
38 cm
70 cm
221°F to 280°F
Three Phase, Cooling, Vacuum, Steam Generator, Printer
Unsteril
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt