Learn More
Fisherbrand™ 850 Homogenisator-Paket
GREENER_CHOICE
Fisher Scientific™ 850 Homogenisierungspaket enthält alles, was für die Aufspaltung, Emulgierung oder Homogenisierung einer breiten Palette von Proben in Volumina von 200 μl bis 5l erforderlich ist. Umfasst Motor, Stativeinheit und 3 Edelstahl-Sonden.
Marke:  Fisherbrand™ 15515819
5552.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15515819
  • 5845.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält Edelstahl-Generatorsonden 10 x 115 mm, 20 x 195 mm und 30 x 195 mm
  • Leistungsstarker 850 W-Motor
  • Integrierte digitale Drehzahlregelung zeigt Drehzahl und Laufzeit an
  • Variable Drehzahleinstellung von 5,000 bis 25,000 U/min
  • Kann mit Generatorsonden aus Kunststoff verwendet werden (Adapter für Verwendung erforderlich)
  • Verarbeitungsbereich von 0.2 ml bis 5 l
  • Geräuschpegel:  < 72 dB.
Zertifizierungen
CE
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Homogenisator
115 V (nicht austauschbar)
8,5 in.
Gewebehomogenisierung, Gewebeaufschluss, Proteinextraktion, RNA-Extraktion, DNA-Extraktion, Metabolitenextraktion, Emulgieren, Proteomik, PCR, Enzymextraktion, Rühren mit hoher Drehzahl, Pulversuspension, Genomik, Metabolomik
56 oz.
5000 to 25,000 rpm
115 V, 50/60 Hz
21,5 cm
  • 850 Motor
  • 10 x 115 mm-Sonde
  • 10 x 195-mm-Sonde
  • 10 x 115-mm-Sonde
  • 850 Motorantrieb, Ausstattungssatz, Befestigungsklemme für Ständer und Gebrauchsanleitung
  • Motorständer
1,6 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ 850 Homogenisator-Paket > 850 Homogenisator-Paket