Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 800, Anschlusstyp N
Am Flansch der Spritze der Serie 700 ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Stelle zum Halten der Spritze bietet, die den Zylinder nicht aufheizt, was zu Ungenauigkeiten bei der Abgabe führt. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl.
Marke: Hamilton™ 84859
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl
- Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
- Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind
Spezifikation
Autoklavierbar | |
22 s G | |
0.0059 Zoll | |
0,0283 in. | |
1.46 mm | |
0.72 mm | |
Abnehmbarer blauer Spritzenhalter | |
2 in. | |
Microliter Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
0.06 Zoll | |
0.15 mm | |
0.3 Zoll | |
7.75 mm | |
Ideal zum Dispensieren von Flüssigkeit, um die höchstmögliche Genauigkeit und Präzision zu erreichen, empfohlen für Septumpenetration | |
2 in. | |
51 mm | |
2000 psi | |
115 °C | |
810 | |
10 °C | |
100 μl | |
Abnehmbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 800, Anschlusstyp N > 100 μl; RN; 22s Gauge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur