Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glass Standard Opening Screw Thread Vials (8-425)
Fisherbrand™ 8 mm screw thread vials feature superior glass design and available with a write-on patch and graduations for convenient sample identification.
32.43 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Größe (metrisch) Öffnung | 8 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16437855
|
Fisherbrand™
13622205 |
Bernsteinfarbig | Ja | Ja | N/A | ||||||
Beschreibung
- Available with write-on patch with graduation for convenient sample identification
- Superior quality clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass
- Recommended for the following instruments:
- Beckman
- CTC
- Gilson
- Knauer
- Shimadzu
- Spark Holland
- Varian
- VWR (Merck)/Hitachi
Spezifikation
12 mm | |
1,5 ml | |
8 mm | |
Flachboden | |
2 mL | |
32 mm | |
Fläschchenverschluss Größe 8 mm |
Glas | |
100 | |
< 170 μl | |
Fisherbrand | |
Schraube | |
Autosampler-Fläschchen mit Schraubgewinde | |
1,5 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glass Standard Opening Screw Thread Vials (8-425)