Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glass Standard Opening Screw Thread Vials (8-425)
Fisherbrand™ 8 mm screw thread vials feature superior glass design and available with a write-on patch and graduations for convenient sample identification.
Marke:  Fisherbrand™ 13622205
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16437855
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit Beschriftungsfeld mit Graduierung zur praktischen Probenidentifizierung
  • Klares Glas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1 Klasse B) von überragender Qualität
  • Empfohlen für folgende Geräte:
    • Beckman
    • CTC
    • Gilson
    • Knauer
    • Shimadzu
    • Spark Holland
    • Varian
    • VWR (Merck)/Hitachi
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Glas
Ja
100
< 170 μl
Fisherbrand
Schraube
Autosampler-Fläschchen mit Schraubgewinde
Ja
12 mm
1,5 ml
0,5, 1,0 und 1,5 ml
8 mm
Flachboden
2 mL
32 mm
Fläschchenverschluss Größe 8 mm
1,5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glass Standard Opening Screw Thread Vials (8-425) > 2 ml; 8 mm; Schraubgewinde; braune Glasfläschchen; mit Graduierungen/Aufnäher