Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laborreiniger
Sichere, effektive Reinigungslösungen für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
104.00 € - 1605.00 €
Spezifikation
Form Flüssig
pH 6 bis 7,5
Konzentration 7X
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11459575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
097667093
1 gal.
104.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12740748
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
097667094
1 gal.
245.00 €
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11479575
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
097667095
5 gal.
192.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11489575
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
097667098
55 gal. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17194175
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
097667098
55 gal.
1605.00 €
208.19 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
7X Reinigungslösungen sind ideal für Laborartikel aus Glas und Kunststoff. 7X-Produkte enthalten leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung, um Ablagerungen zu verhindern, die Geräte oder kritische experimentelle Arbeiten beschädigen könnten, und sie werden keine empfindlichen Glaswaren oder Laborartikel aus Kunststoff ätzen. Die umweltfreundliche, phosphatfreie ES-Formulierung ist bei jeder Konzentration vollständig wasserlöslich und entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren.
7X Laborreiniger
  • Für manuelles Waschen, phosphatfrei
  • Besteht aus konzentrierten Flüssigkeiten mit einem anionischen Oberflächen-Wirkstoff und speziellen Lösungsmitteln, mit Laugen und Säuren verträglich
  • Eine 5 %-Lösung in destilliertem Wasser hat einen pH-Bereich von 6 bis 9 mit alkalischen Salzen, die als Sequestriermittel hinzugefügt wurden
7X-O-Matic™ Reinigungsautomaten-Detergenzien
  • Für automatische oder mechanische Waschanlagen, bei Temperaturen von Umgebungstemperatur bis 85 °C (185 °F) effektiv
  • Hochkonzentrierte, stabilisierte und gepufferte Lösung mit einem einzigartigen nichtionischen Tensid, das stabil gegenüber Säuren und Basen und phosphatfrei ist
  • Enthalten ein leistungsstarkes Benetzungsmittel, um mikroskopische Spalten zu reinigen, die normalerweise nicht für gewöhnliche Reinigungsmittel zugänglich sind
  • Eine 1 %-Lösung in destilliertem Wasser hat einen pH-Bereich von 9 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
7X
Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
6 bis 7,5
15°bis 30 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt