Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laborreiniger
Sichere, effektive Reinigungslösungen für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
Marke: MP Biomedicals™ 097667093
69.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
7X Reinigungslösungen sind ideal für Laborartikel aus Glas und Kunststoff. 7X-Produkte enthalten leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung, um Ablagerungen zu verhindern, die Geräte oder kritische experimentelle Arbeiten beschädigen könnten, und sie werden keine empfindlichen Glaswaren oder Laborartikel aus Kunststoff ätzen. Die umweltfreundliche, phosphatfreie ES-Formulierung ist bei jeder Konzentration vollständig wasserlöslich und entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren.
7X Laborreiniger
- Für manuelles Waschen, phosphatfrei
- Besteht aus konzentrierten Flüssigkeiten mit einem anionischen Oberflächen-Wirkstoff und speziellen Lösungsmitteln, mit Laugen und Säuren verträglich
- Eine 5 %-Lösung in destilliertem Wasser hat einen pH-Bereich von 6 bis 9 mit alkalischen Salzen, die als Sequestriermittel hinzugefügt wurden
- Für automatische oder mechanische Waschanlagen, bei Temperaturen von Umgebungstemperatur bis 85 °C (185 °F) effektiv
- Hochkonzentrierte, stabilisierte und gepufferte Lösung mit einem einzigartigen nichtionischen Tensid, das stabil gegenüber Säuren und Basen und phosphatfrei ist
- Enthalten ein leistungsstarkes Benetzungsmittel, um mikroskopische Spalten zu reinigen, die normalerweise nicht für gewöhnliche Reinigungsmittel zugänglich sind
- Eine 1 %-Lösung in destilliertem Wasser hat einen pH-Bereich von 9 bis 11
Spezifikation
Flüssig | |
7X | |
Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen |
6 bis 7,5 | |
15°bis 30 °C | |
1 gal. |
Sicherheit und Handhabung
- 7X Cleaning solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt