Learn More
Brady™ 7962 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with high smear, scratch, solvent, and fuel resistance.
173.00 € - 199.00 €
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Länge (metrisch) 300 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11578724
Unterlagen ansehen
Brady™
236022
90 mm
173.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11588724
Unterlagen ansehen
Brady™
236023
110 mm
199.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
R7962 is a high performance resin ribbon with high smear and scratch resistance and excellent solvent and gas fuel resistance.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Harz
300 m
25.4 mm
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
984 ft.
1 in.
2011/65/EU und 2015/863