Learn More
Brady™ 7962 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with high smear, scratch, solvent, and fuel resistance.
Marke:  Brady™ 236022
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11578724
  • 173.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
R7962 is a high performance resin ribbon with high smear and scratch resistance and excellent solvent and gas fuel resistance.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Harz
3.5 in.
90 mm
25.4 mm
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
984 ft.
300 m
1 in.
2011/65/EU und 2015/863