Learn More
Brady™ 6000 Series Halogen-free Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent solvent, high heat, and super scratch resistance.
137.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 in.
Länge (metrisch) 300 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979715
Unterlagen ansehen
Brady™
196508
60 mm
137.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15874128
Unterlagen ansehen
Brady™
196509
83 mm
175.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16657865
Unterlagen ansehen
Brady™
196511
110 mm
233.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High density halogen-free ribbon, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Harz
300 m
25,4 mm
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
984 in.
1 in.
2011/65/EU und 2015/863