Learn More
Brady™ 6000 Series Halogen-free Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent solvent, high heat, and super scratch resistance.
Marke:  Brady™ 196508
103.70 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15979715
  • 137.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Halogenfreies Band mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Harz
2,4 in.
60 mm
25,4 mm
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
984 in.
300 m
1 in.
2011/65/EU und 2015/863