Learn More
3M™ 6000 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsarm und extrem leicht. Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der Serie 6000Q, mit Sonde, wird nur zur quantitativen Prüfung der Passform verwendet.
29.80 € - 37.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen (EN) | EN 140:1998 |
---|---|
Zertifizierungen (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Teil 84 |
Anschlusstyp | Bajonett |
Farbe | Grau |
Material | Thermoplastisches Elastomer |
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Benötigt: Für die Gesichtsmaske sind kompatible Kartuschen und/oder Filter erforderlich. (Separat erhältlich.)
Produktcode | Marke | Größe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10359974
|
3M™
7000146845 |
Klein | Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen | Atemschutz-Halbmaske |
29.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12332319
|
3M™
7000146847 |
M | Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen | Atemschutz-Halbmaske |
37.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
Vereint die Eigenschaften von wiederverwendbaren und Einweg-Atemschutzmasken und gewährleistet so einen wirksamen Schutz.3M™ Halbgesichtsmasken-Atemschutzgeräte der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsfreundlich, anwenderfreundlich und extrem leicht.
Wiederverwendbare Halbmasken sind wirtschaftlich, wartungsarm, einfach zu handhaben und extrem leicht. Für mehr Komfort und Flexibilität ist die Verwendung mit 3M™ Druckluftsystemen möglich.- Bajonettanschlusssystem ermöglicht Verbindung mit einer großen Auswahl an doppelten, leichten Filtern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Doppelfilterkonstruktion für geringeren Atemwiderstand.
Bestellinformation
Testmodelle für die passende Größe dürfen nicht als Atemschutzgerät verwendet werden. Kartuschen-/Filterkombinationen sind separat erhältlich.
Zertifizierungen
NIOSH-Zulassung gemäß 42CFR84 für den Einsatz gegen eine Vielzahl von Atemgefahren bei zweckgemäßer Verwendung mit geeigneten Kartuschen und Filtern.
Spezifikation
EN 140:1998 | |
Bajonett | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen | |
Wiederverschließbare Aufbewahrungstasche |
NIOSH 42 CFR Teil 84 | |
Grau | |
Atemschutz-Halbmaske | |
Patrone Serie 6000, Filter Serie 2000, 2200, 7000 oder 5000, oder Dual Airline System | |
4-Punkt |