Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches 6 Punkt Ringlicht
6 Beleuchtungsspots. Direkt montierbar an Objektive mittels Rändelschrauben. Zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL300LED
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 172601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- 6-Punkt-Ringlicht mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik
- Faserbündel mit flexiblem Schutzmantel aus Metall und PVC.
- Gehäuse aus robustem, schwarzem, eloxiertem Aluminium.
- Kostengünstig im Vergleich zu kranzförmigen Ringlichtern
- Beleuchtung mit Schattenauflösung, aber dennoch genügend Schatten für verbesserte Kontraste
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte | |
66 mm ID | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
0.9 in. | |
39.4 in. | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
3.7 in. | |
66 mm | |
Kaltlichtquelle KL300LED | |
23 mm | |
1000 mm |