Learn More
Thermo Scientific™ Highconic™ Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
Für Röhrchen bis 50 ml
Marke:  Thermo Scientific™ 76002906
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10085060
  • 102.95 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : Für 50 ml-Kegeladapter 75-007-556 werden Gummiunterlagen benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Bei Verwendung von Adaptern aller anderen Größen sind die Unterlagen zu entfernen.
Beschreibung
Beschreibung
Highconic Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
  • Die Adapter sind für Röhrchen mit rundem oder konischem Boden und Mikroröhrchen geeignet.
  • Rotoradapter funktionieren mit Highconic™ Festwinkelrotoren
  • Passend für Röhrchen bis zu 50 ml
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
16 ml-Röhrchen
1 x 16 ml
HiGhConic™ Festwinkelrotor
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Highconic™ Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen > Adapter, 1 x 16 ml-Röhrchen