Learn More
Labcon 50 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™
Mit befestigten flachen, CO2-beständigen Verschlüssen
148.00 € - 177.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Bodenform | Konisch |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16664132
![]() |
Labcon
3880-320-000-9 |
Unsteril |
148.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16674132
![]() |
Labcon
3880-325-000-9 |
Steril |
177.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CO2-beständige Elastomer-Verschlusskappen
- Verhindert gemäß Zertifikat die Versauerung durch Versand oder Lagerung auf Trockeneis
- Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
- 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Außen | |
4,53 in. | |
10 Röhrchen/IntegraPack™ Bag/5 Beutel/Packung/2 Packungen/Koffer | |
ProtectR™ | |
Ja | |
Ja | |
Ja |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Polypropylen USP Klasse VI Harz | |
Transportröhrchen | |
115 mm | |
10 Röhrchen/IntegraPack™ Bag | |
Ja | |
50 | |
Polyäthylen-Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon 50 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™