Learn More
Labcon 50 ml ProtectR™ Trockeneislagerröhrchen im IntegraPack™
Mit befestigten flachen, CO2-beständigen Verschlüssen
Marke: Labcon 3880-320-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
- CO2-beständige Elastomer-Verschlusskappen
- Verhindert gemäß Zertifikat die Versauerung durch Versand oder Lagerung auf Trockeneis
- Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
- 3-farbig gedruckte Graduierungen und Skala kopfüber angebracht
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Außen | |
4,53 in. | |
10 Röhrchen / IntegraPack™ Beutel/5 Beutel / Pkg./Packung/2 Pkg. / Karton | |
ProtectR™ | |
Ja | |
50 | |
Polyäthylen-Schraubverschluss |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Polypropylen USP Klasse VI Harz | |
Transportröhrchen | |
115 mm | |
10 Röhrchen / IntegraPack™ Beutel | |
Nicht steril | |
Ja | |
Ja | |
Ja |