Learn More
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.51 € - 671.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-47-0 |
---|---|
Summenformel | C6H6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 126.111 |
MDL-Nummer | MFCD00003234 |
InChI-Schlüssel | NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole |
PubChem CID | 237332 |
ChEBI | CHEBI:412516 |
IUPAC-Name | 5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd |
SMILES | C1=C(OC(=C1)C=O)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11454084
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12475.03 |
1 g |
62.51 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11464084
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12475.06 |
5 g |
225.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11474084
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12475.14 |
25 g |
671.34 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyd wird als Zwischenprodukt von OMBF (5,5′-Oxydimethylenbis(2-furfural)), Kronenether verwendet. Wird in der organischen Synthese zur Herstellung von Dialdehyden, Glykolen, Ether, Aminoalkoholen und Acetalen verwendet. Wirkt wie ein Antioxidans, das in einigen Fruchtsäften und Karamellprodukten zu finden ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylacetat, Aceton, Dimethylformamid, Benzol, Äther und Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
67-47-0 | |
126.111 | |
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N | |
237332 | |
5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd |
C6H6O3 | |
MFCD00003234 | |
5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole | |
CHEBI:412516 | |
C1=C(OC(=C1)C=O)CO |
Spezifikation
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde | |
32°C to 35°C | |
114°C to 116°C (1 mmHg) | |
C6H6O3 | |
MFCD00003234 | |
Air and light sensitive | |
5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole | |
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N | |
5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd | |
237332 | |
126.11 |
67-47-0 | |
1.206 | |
79°C (174°F) | |
1.562 | |
110889 | |
14,4832 | |
Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform. | |
C1=C(OC(=C1)C=O)CO | |
126.111 | |
CHEBI:412516 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-654-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LT7031100
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern
- 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde