missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11464084
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyd wird als Zwischenprodukt von OMBF (5,5′-Oxydimethylenbis(2-furfural)), Kronenether verwendet. Wird in der organischen Synthese zur Herstellung von Dialdehyden, Glykolen, Ether, Aminoalkoholen und Acetalen verwendet. Wirkt wie ein Antioxidans, das in einigen Fruchtsäften und Karamellprodukten zu finden ist.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylacetat, Aceton, Dimethylformamid, Benzol, Äther und Chloroform.

Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67-47-0
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.111
MDL-Nummer MFCD00003234
InChI-Schlüssel NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC-Name 5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Dichte 1.206
Siedepunkt 114°C to 116°C (1 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.562
Menge 5 g
Beilstein 110889
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4832
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt