Learn More
5-Hydroxy-2-Nitrobenzoesäure, Thermo Scientific™
19.30 € - 470.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 610-37-7 |
---|---|
Summenformel | C7H5NO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.119 |
MDL-Nummer | MFCD00017566 |
InChI-Schlüssel | BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 11882 |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10130842
|
Thermo Scientific Maybridge
RH00465DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
19.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10552012
|
Thermo Scientific Maybridge
RH00465EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
147.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10190882
|
Thermo Scientific Maybridge
RH00465EE |
50 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
470.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
610-37-7 | |
183.119 | |
BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
C7H5NO5 | |
MFCD00017566 | |
11882 |
Spezifikation
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid | |
95.0 | |
C7H5NO5 | |
5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] | |
11882 | |
95% |
610-37-7 | |
95% | |
MFCD00017566 | |
BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N | |
183.119 | |
183.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.