Learn More
5-Hydroxy-2-Nitrobenzoesäure, Thermo Scientific™
Product Code. 10190882
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemical Identifiers
CAS 610-37-7
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.119
MDL-Nummer MFCD00017566
InChI-Schlüssel BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 95%