Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Mit Fluoreszenzmarkierung versehener 5' Oligo
Marke: Applied Biosystems™ 450006H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Benutzerdefinierte 5'-markierte Primer sind ideal für Anwendungen wie Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Wählen Sie zwischen FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als fluoreszierende 5'-Marker. Oligos sind entsalzt; HPLC-Aufreinigung ist ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Lösung oder getrocknet | |
5' markierte Primer | |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC | |
80.000 pmol | |
Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR |
5' etikettierte Primer, 1 Röhrchen, 40,000 pmol HPLC-Ertrag, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5‘ Reporter-Farbstoff, 12 Monate Haltbarkeit, Versandbedingung Raumtemperatur, –20 °C Lagertemperatur, für Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR | |
1,524 m | |
Entsalzt, Option der HPLC-Aufreinigung in größerem Maßstab | |
5'-Etikett | |
HPLC | |
Entweder in Lösung oder getrocknet geliefert |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo > 80.000 pmol; 5' markierte Primer