Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Mit Fluoreszenzmarkierung versehener 5' Oligo
Marke: Applied Biosystems™ 450007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl der gelieferten Waagen
- Für Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR
- Alle Oligos sind entsalzt; größere Skalen mit markierten Primern haben eine Option für die HPLC-Aufreinigung
- Hinweis: HPLC-Aufreinigung reduziert die Ausbeute um die Hälfte
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Recommended Storage
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
Spezifikation
Oligonukleotide, Primer | |
Entsalzt, Option der HPLC-Aufreinigung in größerem Maßstab | |
5'-Etikett | |
HPLC |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ | |
10.000 pmol | |
Lösung oder getrocknet |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo > 10.000 pmol, unmarkierte Oligonukleotide und Primer