Learn More
5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11481568
5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481568
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11481568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13879.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104222-34-6
Summenformel C6H4ClFN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.558
MDL-Nummer MFCD00052698
InChI-Schlüssel VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-anilineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517835
IUPAC-Name 5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 7202993
Formelmasse 190.56
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10098539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13879.14,A13879.06
ChargennummerH7619C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13879.14,A13879.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >