Learn More
5-Chlor-4-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 141°C to 145°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 7202993 |
Formelmasse | 190.56 |
Reinheit (%) | 97% |