Learn More
5-Chlor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488687
5-Chlor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488687
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19852.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25369-78-2
Summenformel C7H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.641
MDL-Nummer MFCD01658762
InChI-Schlüssel ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2056429
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt 298°C to 302°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 184.64
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
5-Chlor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >