Learn More
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463494
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463494
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11463494
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11192.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole is used as an additive in liquid paraffin. And also used in electrochemical techniques, corrosion inhibitors for steel under highly acidic conditions and pointed out that the effectiveness of the heterocyclic compound can be intimately associated to its molecular structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercapto-5-Methylbenzimidazol wird als Zusatzstoff in flüssigem Paraffin verwendet. Außerdem wird es in elektrochemischen Verfahren eingesetzt, als Korrosionshemmer für Stahl unter stark sauren Bedingungen und zeigte, dass die Wirksamkeit der heterocyclischen Verbindung eng mit ihrer molekularen Struktur in Verbindung gebracht werden kann.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27231-36-3
Summenformel C8H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.23
MDL-Nummer MFCD00010617
InChI-Schlüssel CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 712373
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 5083
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.23
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >