Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus 4301 Edelstahl
Dieser Spatel eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Doppelendige Mikrospatel aus 4301 Edelstahl sind ideal für eine Vielzahl von Verbindungen.
3.00 € - 59.05 €
Spezifikation
Menge | 1 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Mikro-Doppelspatel |
Breite (metrisch) Sägeblatt | 5 mm |
Material | Edelstahl (4301) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10081234
|
Schneider Gerd™
352 |
150 mm |
3.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10061134
|
Schneider Gerd™
351 |
130 mm |
3.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15212229
|
Schneider Gerd™
353 |
185 mm | |||||||
10663805
|
Schneider Gerd™
353 |
185 mm |
3.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mikrospatel aus Edelstahl
- Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, zum Rühren und Mischen
- Perfekt für winzige Mengen an Chemikalien
Spezifikation
1 Packungen | |
Mikro-Doppelspatel | |
5 mm | |
Edelstahl (4301) |