Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus 4301 Edelstahl
Dieser Spatel eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Doppelendige Mikrospatel aus 4301 Edelstahl sind ideal für eine Vielzahl von Verbindungen.
Marke:  Schneider Gerd™ 353
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10663805
  • 3.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mikrospatel aus Edelstahl
  • Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, zum Rühren und Mischen
  • Perfekt für winzige Mengen an Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
1 Packungen
5 mm
Edelstahl (4301)
Mikrodoppelspatel
5 x 50 mm
185 mm