Learn More
4-Vinylphenol, 95 %, 10 % Lösung in Propylenglycol, Thermo Scientific Chemicals
242.00 € - 801.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2628-17-3, 57-55-6 |
---|---|
Summenformel | C8H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.16 |
InChI-Schlüssel | FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene |
PubChem CID | 62453 |
ChEBI | CHEBI:1883 |
IUPAC-Name | 4-Ethenylphenol |
SMILES | C=CC1=CC=C(C=C1)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11904671
|
Thermo Scientific Acros
434040250 |
25 mL | Glasflasche |
242.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11914671
|
Thermo Scientific Acros
434041000 |
100 mL | Glasflasche | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2628-17-3, 57-55-6 | |
120.16 | |
4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene | |
CHEBI:1883 | |
C=CC1=CC=C(C=C1)O |
C8H8O | |
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N | |
62453 | |
4-Ethenylphenol |
Spezifikation
4-Vinylphenol | |
89.0, 9.0 | |
Farblos bis Orange | |
189°C | |
9 to 15% (GC) | |
1.4420 to 1.4520 (20°C, 589nm) | |
4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene | |
C=CC1=CC=C(C=C1)O | |
120.16 | |
CHEBI:1883 | |
95% |
2628-17-3, 57-55-6 | |
91.0, 11.0 | |
1.0390g/mL | |
Echt | |
C8H8O | |
1.039 | |
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N | |
4-Ethenylphenol | |
62453 | |
120.16 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann genetische Defekte verursachen.
GHS-P-Hinweis
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI Exposition oder falls betroffen:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 220-103-6
- 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only