Learn More
4-Vinylphenol, 95 %, 10 % Lösung in Propylenglycol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914671
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2628-17-3, 57-55-6
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.16
InChI-Schlüssel FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC-Name 4-Ethenylphenol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylphenol
CAS Min. % 89.0, 9.0
CAS Max. % 91.0, 11.0
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.0390g/mL
Siedepunkt 189°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 9 to 15% (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.039
Formelmasse 120.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.