missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Trifluoromethyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
98.49 € - 1390.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 114926-38-4 |
---|---|
Summenformel | C10H10F3NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.19 |
MDL-Nummer | MFCD00044946 |
InChI-Schlüssel | CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N |
Synonym | 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh |
PubChem CID | 2761501 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propansäure |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52170.MD |
250 mg |
98.49 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15488707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52170.03 |
1 g |
307.53 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15498707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52170.06 |
5 g |
1390.92 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-fluoro-l-phenylalanine (fF), or 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine were introduced inside the chain of peptides to enhances their antimicrobial activity..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Fluoro-l-Phenylalanin (fF) oder 4-Trifluoromethyl-l-Phenylalanin wurden in die Kette der Peptide eingeführt, um ihre antimikrobielle Aktivität zu verbessern.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
114926-38-4 | |
233.19 | |
CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N | |
2761501 | |
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F |
C10H10F3NO2 | |
MFCD00044946 | |
4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh | |
(2S)-2-amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propansäure |
Spezifikation
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine | |
C10H10F3NO2 | |
5747857 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F | |
233.19 | |
233.19 |
114926-38-4 | |
MFCD00044946 | |
4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh | |
CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N | |
(2S)-2-amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propansäure | |
2761501 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only