Learn More
4-Trifluoromethyl-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4-fluoro-l-phenylalanine (fF), or 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine were introduced inside the chain of peptides to enhances their antimicrobial activity..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-l-Phenylalanin (fF) oder 4-Trifluoromethyl-l-Phenylalanin wurden in die Kette der Peptide eingeführt, um ihre antimikrobielle Aktivität zu verbessern.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Fluoro-l-Phenylalanin (fF) oder 4-Trifluoromethyl-l-Phenylalanin wurden in die Kette der Peptide eingeführt, um ihre antimikrobielle Aktivität zu verbessern.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine |
Beilstein | 5747857 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 233.19 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 5 g |