Learn More
4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.70 € - 457.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 555-16-8
Summenformel C7H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
MDL-Nummer MFCD00007346
InChI-Schlüssel BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC-Name 4-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11434773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11655.14
25 g
34.70 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11444773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11655.22
100 g
95.60 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11454773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11655.36
500 g
457.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzaldehyd wird zur Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Es ist auch an der Entwicklung und Bewertung einer Reihe von Tripeptid-Organokatalysatoren beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Eisessigsäure. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
555-16-8
151.12
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
541
4-Nitrobenzaldehyd
C7H5NO3
MFCD00007346
p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
CHEBI:66926
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
4-Nitrobenzaldehyde
104°C to 106°C
MFCD00007346
Luftempfindlich
p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
4-Nitrobenzaldehyd
541
151.12
555-16-8
C7H5NO3
386796
14,6587
Soluble in water,ethanol,benzene,glacial acetic acid. Slightly soluble in ether.
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
151.12
CHEBI:66926
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319-H317
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 209-084-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CU7350000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern