Learn More
4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzaldehyd wird zur Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Es ist auch an der Entwicklung und Bewertung einer Reihe von Tripeptid-Organokatalysatoren beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Eisessigsäure. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
4-Nitrobenzaldehyd wird zur Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Es ist auch an der Entwicklung und Bewertung einer Reihe von Tripeptid-Organokatalysatoren beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Eisessigsäure. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrobenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 104°C to 106°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 386796 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Merck Index | 14,6587 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,benzene,glacial acetic acid. Slightly soluble in ether. |
Formelmasse | 151.12 |
Reinheit (%) | 99% |