Learn More
Greiner Bio-One 4 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
367.00 € - 452.62 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Produkttyp | Immuno Röhrchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Hormonspiegel |
Länge (metrisch) | 55 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Oberfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10766542
|
Greiner Bio-One
112061 |
Hohe Bindungskapazität |
452.62 €
3600 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10595921
|
Greiner Bio-One
112301 |
Geringe Adsorption |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Durchm. x Höhe: 12 x 55 mm
- Erhältlich mit geringem, mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
Spezifikation
Polystyrol | |
Bestimmung der Hormonspiegel | |
12 mm |
Immuno Röhrchen | |
55 mm | |
4 mL |