Learn More
Greiner Bio-One 4 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
Marke:  Greiner Bio-One 112301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10595921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchm. x Höhe: 12 x 55 mm
  • Erhältlich mit geringem, mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
Immunologieröhrchen
Polystyrol
55 mm
4 ml
Bestimmung der Hormonspiegel
Geringe Adsorption
12 mm