Learn More
4-Methyl-2-nitroanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.52 € - 77.49 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 89-62-3 |
---|---|
Summenformel | C7H8N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
MDL-Nummer | MFCD00007907 |
InChI-Schlüssel | DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt |
PubChem CID | 6978 |
ChEBI | CHEBI:66920 |
IUPAC-Name | 4-Methyl-2-nitroanilin |
SMILES | CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10616522
|
Thermo Scientific Acros
127240050 |
5 g | Glasflasche |
24.52 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10562331
|
Thermo Scientific Acros
127241000 |
100 g | Glasflasche |
27.94 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10225130
|
Thermo Scientific Acros
127245000 |
500 g | Glasflasche |
77.49 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
89-62-3 | |
152.15 | |
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N | |
6978 | |
4-Methyl-2-nitroanilin |
C7H8N2O2 | |
MFCD00007907 | |
2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt | |
CHEBI:66920 | |
CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O |
Spezifikation
4-Methyl-2-nitroaniline | |
89-62-3 | |
100.0 | |
braun-orange bis orange | |
157°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H3(NO2)NH2 | |
12, 1000 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether | |
CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O | |
152.15 | |
CHEBI:66920 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
112°C to 115°C | |
169°C (21.0 mmHg) | |
Echt | |
C7H8N2O2 | |
MFCD00007907 | |
2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt | |
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methyl-2-nitroanilin | |
6978 | |
152.15 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Giftig bei Hautkontakt.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-924-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XU8227250
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Methyl-2-nitroaniline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.