Learn More
4-Methyl-2-nitroanilin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616522
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-62-3
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007907
InChI-Schlüssel DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
IUPAC-Name 4-Methyl-2-nitroanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-nitroaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Farbe braun-orange bis orange
Siedepunkt 169°C (21.0 mmHg)
Flammpunkt 157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)NH2
Menge 5 g
Beilstein 12, 1000
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.